材料
stainless steel
特點
(11 x 1) configuration
Holds 11 x boxes (2.5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
製造商/商標名
Eppendorf® 6001000911 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
容量
(max box number per rack: 11 (1 x 11))
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
for ULT freezer: Innova C580 (max. 352 boxes), Innova C760 (max. 440 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 396 boxes)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG