重要文件
EP5920748009
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
capacity 7 x 50 mL conical tubes
Holds 50 mL tubes
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920748009 (Global)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Universal-Large bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)