材料
flat bottom
特點
capacity MTP, DWP, PCR
plates
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920737007 (Global)
參數
3,938 × g max. RCF
技術
PCR: suitable
centrifugation: suitable
高度
116 mm
相容性
for use with Universal-Large bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG