特點
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5920718002 (Global)
參數
3,122 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
112 mm
直徑
13 mm
相容性
for use with High-capacity bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG