重要文件
EP5910754000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 16x75-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.78
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
Holds 7.5 - 12 mL tubes
for 16x75-100 mm round-bottom tubes
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5910754000
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Universal bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)