文件
EP5895171001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, without buckets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
S-4x500, without buckets
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5895171001
參數
4,000 max. RCF (3,220 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5910R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG