重要文件
EP5895170005
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold x plates
to hold 0.2 mL to 500 mL tues and bottles
S-4x500, incl. 4 x 500 mL rectangular buckets
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5895170005
參數
4,000 max. RCF (3,220 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5910R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)