重要文件
EP5804719000
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. conical form inserts
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
to hold 4 x buckets for 2 x 50 mL conical tubes
incl. conical form inserts
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804719000
參數
5,000 max. RCF (4,500 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)