重要文件
EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5820765003 (Global)
參數
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)