重要文件
EP5804752007
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
holds standard, Vacutainer,Falcon and micro test tubes 2.6-7 mL
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804752007
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)