推薦產品
AC/DC 輸入
230 V AC, Schuko plug
特點
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
製造商/商標名
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
參數
12100 × g
13400 rpm
技術
centrifugation: suitable
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG