重要文件
EP5427742000
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5427742000 (Global)
參數
6,100 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
直徑
13 mm
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)