重要文件
EP022639561
Buckets for Eppendorf® A-4-38 Rotor
rectangular, capacity 90 mL, pack of 1 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
材料
aluminum
rectangular
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022639561
容量
90 mL
相容性
for analyte group A-4-38
一般說明
Spare rectangular bucket 90 mL, for Rotor A-4-38
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)