esiRNA cDNA 標靶序列
CTTTCGCACACGGGAGAGCGACCCTTCGCCTGCGCAGAATGCGGCAAGGCCTTCCGCGGCAGCTCCGAGCTGCGCCAGCACCAGCGCCTGCACTCTGGCGAGAGGCCGTTCGTCTGCGCCCACTGCAGCAAGGCCTTCGTGCGCAAGTCGGAGCTCTTAAGCCACCGGCGCACGCACACGGGCGAGAGGCCCTACGCTTGCGGCGAGTGCGGGAAGCCTTTCAGCCACCGTTGCAACCTCAACGAGCACCAGAAGCGGCACGGGGGCCGCGCTGCGCCCTGACCCGAGGACGCCCTGAGCGGGAGGTCGCGGACACACGGCATTGCGGGGTCTCGGGCGTGAGTGCGCTGTCTGCTGGCCCAGACTTTTTCGGGCCGCCGGTGCGGGCGCCCTCCTGCTGGGAGTGCAGGGGCGGCCTTGGGTGTGGAGAACCCTGGCTGCACAGTCCCTTTGACGATAGTCCACCGG
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... ZNF497(162968) , ZNF497(162968)