重要文件
EHU053241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC52A3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
Powered by Eupheria Biotech
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
ATATGACCTCCTGGGTGCTGGACGGCCACCACAGCATCGCCTTCTTGGTCCTCACCTTCTTCCTGGCCCTGGTGGACTGCACCTCTTCAGTGACCTTCCTGCCGTTCATGAGCCGGCTGCCCACCTACTACCTCACCACCTTCTTTGTGGGTGAAGGACTCAGCGGCCTCTTGCCCGCCCTGGTGGCTCTTGCCCAGGGCTCCGGTCTCACTACCTGCGTCAATGTCACTGAGATATCAGACAGCGTACCAAGCCCTGTACCCACGAGGGAGACTGACATCGCACAGGGAGTTCCCAGAGCTTTGGTGTCCGCCCTCCCCGGAATGGAAGCACCCTTGTCCCACCTGGAGAGCCGCTACCTTCCCGCCCACTTCTCACCCCTGGTCTTCTTCCTCCTCCTATCCATCATGATGGCCTGCTGCCTCGTGGCGTTCTTTGTCCTCCAGCGTC
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)