重要文件
D5887
Sigma-Aldrich
氯化氘 溶液
20% in D2O
同義詞:
盐酸-d 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
DCl
CAS號碼:
分子量::
37.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
同位素純度
100 atom % D
濃度
20% in D2O
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)