重要文件
D0756
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norleucine cyclohexylammonium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H24N2O4S · C6H13N
CAS號碼:
分子量::
463.63
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1CCCCC1.CCCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-4-5-10-15(18(21)22)19-25(23,24)17-12-7-8-13-14(17)9-6-11-16(13)20(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-9,11-12,15,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2
InChI 密鑰
WRZSGEVGMAPVCB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)