文件
D0447
Sigma-Aldrich
D12-116 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), powder
同義詞:
L-Tyrosyl-L-a-glutamyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-arginyl-L-isoleucylglycyl-L-valyl-L-alanyl-L-prolyl-L-seryl-L-glutamine trifluoroacetate salt, YESIRIGVAPSQ trifluoroacetate salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C58H94N16O19 · xC2HF3O2
分子量::
1319.46 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: ≥2 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)[C@@H](C)CC)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C58H94N16O19.C2HF3O2/c1-8-29(5)45(53(88)64-25-42(79)71-44(28(3)4)54(89)65-31(7)56(91)74-23-11-13-40(74)52(87)70-38(26-75)50(85)68-37(57(92)93)18-20-41(60)78)72-49(84)35(12-10-22-63-58(61)62)67-55(90)46(30(6)9-2)73-51(86)39(27-76)69-48(83)36(19-21-43(80)81)66-47(82)34(59)24-32-14-16-33(77)17-15-32;3-2(4,5)1(6)7/h14-17,28-31,34-40,44-46,75-77H,8-13,18-27,59H2,1-7H3,(H2,60,78)(H,64,88)(H,65,89)(H,66,82)(H,67,90)(H,68,85)(H,69,83)(H,70,87)(H,71,79)(H,72,84)(H,73,86)(H,80,81)(H,92,93)(H4,61,62,63);(H,6,7)/t29-,30-,31-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,44-,45-,46-;/m0./s1
InChI 密鑰
UVRSGFIIMHKCQD-ASTQSYHGSA-N
生化/生理作用
D12-116 is a specific allosteric modulator of the glycine receptor (GlyR). The peptide D12-116 produces a marked enhancement of GlyR function while not affecting a1b2g2S GABAA receptors.
特點和優勢
This compound is featured on the Glycine Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Glycine serves as a major inhibitory neurotransmitter in the CNS, blocked by strychnine.