Merck
全部照片(7)
文件
CWA-1006
Sigma-Aldrich
抗小鼠CD11b (M1/70) ColorWheel® Dye-Ready mAb
greener alternative
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
M1/70, monoclonal
產品線
ColorWheel®
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 127.48 kDa
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
rat, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG2bκ
表位序列
Unknown
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
相容性
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Itgam(16409)
一般說明
ColorWheel®技术是一种创新、独特的流式细胞分析技术,用户可以自行搭配抗体和染料组合。只要将任一ColorWheel®抗体与任一ColorWheel®染料共同孵育,研究人员即可简单快速地制成标记一抗,用于单色或多色流式细胞分析。每种ColorWheel®抗体和染料均为可长期保存的冻干品,便于简单灵活的无损使用。 ColorWheel®技术需要同时拥有ColorWheel®抗体和ColorWheel® 染料,才能用于流式细胞分析。
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12 项原则”的绿色替代产品。此产品不含防腐剂,生产时未伤害或牺牲动物且非常稳定,可视需要进行环境运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“能效设计”原则。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆M1/70是一种检测小鼠CD11b的大鼠单克隆抗体。
免疫原
小鼠脾细胞
應用
质控检测:
通过流式细胞术对小鼠骨髓细胞进行评估。
流式细胞术分析(FC): 用货号CWA-1006、抗CD11b抗体(M1/70) ColorWheel®大鼠mAb和货号CWD-PE ColorWheel®活化藻红蛋白(PE)染料或等量PE偶联大鼠IgG2b亚型对照品的5 μL 1:1混合物染色100万个小鼠骨髓细胞。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
相容性
需要ColorWheel®染料(单卖)
標靶描述
整联蛋白α-M (UniProt: P05555;也称为CD11抗原类家族成员B、CR-3 α链条、细胞表面糖蛋白MAC-1亚基α、白细胞-粘连受体MO1、CD11b)由Itgam基因(Gene ID:16409)编码。整联蛋白是α / β异二聚体粘附受体,它将其他细胞上的细胞外基质与可收缩的细胞骨架结合在一起,通过质膜传递机械力化学信号。CD11b是由一个信号肽(aa 1-16)合成的单通型I型膜蛋白,信号肽以成熟形态被切割,它包含一个长胞外结构域(aa 17-1105)、一个跨膜结构域(aa 1106-1129)和一个短胞质结构域(aa 1130-1153)。它主要表达于单核细胞和粒细胞。它通常被发现为α和β亚基的异源二聚体,与整联蛋白β -2 (ITGB2)相关。整联蛋白与单核细胞、巨噬细胞和粒细胞的各种粘附性各种相互作用以及介导补体包被颗粒的摄取有关。它在整联蛋白A结构域中含有一个金属离子依赖的粘附位点(MIDAS),这对结构域A在高亲和力状态下的稳定化至关重要。CD11b/CD18的主要配体识别位点已经被映射到CD11b亚基(CD11bA)的A结构域。镁离子和钙离子对非活性CD11bA的亲和力相同,但激活后镁离子的结合亲和力增加了10倍,而钙离子的亲和力不受影响。据报道,通过选择性剪接产生了CD11b的两种亚型。
外觀
由PBS(含D-甘露醇和蔗糖)冻干制取,正常外观是干燥团块。经功能测试,重悬抗体溶液性能稳定。不含杀菌剂或防腐剂,如叠氮化物。
重構
用PBS复溶至25 μL后浓度为1.0 mg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存。复溶前,将微量离心管短暂离心以将内容物离心至管底部。通过添加25 μL PBS来复溶每个小管。避光保存。
法律資訊
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
查阅专家针对ColorWheel®流式抗体和染料常见问题(FAQ)所作的解答。
利用ColorWheel®流式细胞术抗体及染料的灵活性,自如设计多重或多色流式细胞分析方案,简化多重流式细胞分析流程。
條款
ColorWheel®流式试剂3步法制备方案,让您在流式细胞术中体验到超强简便性。采用ColorWheel®流式抗体和染料,可轻松配制理想的流式细胞分析试剂,全程只需不到5分钟的实操时间。
相關內容
采用ColorWheel®流式抗体和染料,解锁流式细胞术检测的设计自由。ColorWheel®流式家族简单灵活,在保证实验成功率的同时,可帮助简化实验室流式细胞分析流程。