重要文件
CLS7432
Corning® pipette tips
wide tips, size 100 mL, polystyrene, individually wrapped, sterile
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polystyrene
無菌
sterile
特點
individually wrapped
尺寸
100 mL
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)