重要文件
CLS6570
康宁 ® 微孔板密封带
aluminum film, non-sterile, suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
同義詞:
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
aluminum film
無菌
non-sterile
包裝
case of 100 ea
製造商/商標名
Corning 6570
技術
PCR: suitable
尺寸
96 wells
適合性
suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
應用
agriculture
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 便于使用和拆卸,便于短期和长期储存
  • 提供紧密密封,以最大限度地减少蒸发和冷凝,并与带有加热盖的PCR热循环仪一起使用时实现无油操作
  • 适合在-80°C至150°C之间使用,不透明且可刺穿
  • DMSO 耐药
  • 有菌的
  • 经过认证无 dna 酶和 rna 酶
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)