重要文件
CLS4834
Corning®微量移液器吸头
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
同義詞:
pipet tips, pipette tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
natural tip
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
包裝
rack of 96
製造商/商標名
Corning 4834
容積範圍
0.5-10 μL
容積
0.5—10 μL
相容性
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Microvolume 吸头性能准确、可靠,适用于主要品牌的超级移液器。所有盒式吸头均经过认证,不含 RNase/DNase,无热原。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)