文件
CLS4591
Corning® 96 孔板
round bottom black, ULA, lid, sterile
同義詞:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料
round bottom black
無菌
sterile
特點
lid
skirt
ULA
包裝
pack of 1 ea
case of 25 ea
製造商/商標名
Corning 4591
孔容積
360 μL
96 wells
有效容積
75-200 μL
結合類型
(ultra-low attachment)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Corning® 96 孔板是通用检测板,非常适合基于溶液的检测。
  • 超低附着表面具有中性、亲水性水凝胶涂层,可减少附着蛋白的结合,最大限度减少细胞附着和扩散。
  • 表面无细胞毒性、具有生物惰性且不可降解。
  • 黑色微孔板背景荧光低,最小化光散射。
  • 经专门设计可减少孔间交叉污染。
  • 符合标准微孔板封装和尺寸
  • 已通过γ射线灭菌和无热原认证。
應用
这些板是通用测定板,非常适合基于溶液的测定(即血凝反应或沉淀测定)、连续稀释和一般储存应用。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.