重要文件
CLS431145
Corning®细胞培养锥形瓶
500 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 25/cs
同義詞:
Corning锥形瓶, 塑料锥形瓶, 摇瓶, 细胞培养瓶, 锥形瓶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
無菌
sterile
特點
cap
disposable
graduations 50 mL
no baffles
包裝
pack of 1
case of 25
製造商/商標名
Corning 431145
培養瓶容量
500 mL
頸直徑
43 mm
適合性
suitable for (shaker culture applications)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Corning® 细胞培养锥形瓶
Corning平底聚碳酸酯锥形培养瓶是无菌且一次性的,是所有摇床培养应用及液体处理和储存的理想选择。与所有Corning(康宁)培养瓶一样,这些培养瓶也是经认证无热原和无菌的。
125 mL至1 L的锥形瓶可提供标准的双位塞密封盖或过滤透气盖。2 L 和 3 L培养瓶提供透气盖。
  • 由光学透明聚碳酸酯制成
  • 适用于摇床培养应用
  • 平头盖用于密闭的液体密封。轻松抓握的盖子更符合人体工学设计
  • 经过γ射线辐照灭菌,并且经认证无热原
特點和優勢
更为稳健:
  • 聚碳酸酯构造:USP VI级材料可提供一流的光学透光度和机械强度
  • 不同于PETG,培养瓶在进行高温灭菌培养基或清理废弃物时不会崩坏
  • 与玻璃不同,培养瓶在跌落时不会破裂
·
更为可靠:
  • 精确的模制刻度
  • 通风盖可在确保无菌和防止漏液的同时实现持续的气体交换
  • 单独包装和辐照灭菌
  • 所有培养瓶均有最高的10-6无菌保证水平(SAL)
  • 经认证无热原
  • 无 rna 酶和 dna 酶
其他說明
查看所有锥形瓶
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)