重要文件
CLS430492
Corning® 内旋冻存管
capacity 5.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing: no
同義詞:
cryogenic storage vials
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cap (External threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube
無菌
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
特點
bottom round
seal washer
self-standing: no
包裝
pack of 50 ea
case of 500 ea
製造商/商標名
Corning 430492
參數
-196 °C min. temp.
技術
cryopreservation: suitable
容量
5.0 mL
顏色
natural
接頭
cap (Internal Thread)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
  • 这些冻存管用聚丙烯生产,能够经受住-196 °C的温度。
  • 冻存管的硅橡胶垫圈或O型圈实现安全密封。
  • 具有颜色编码刻度。
  • 所有可立冻存管均采用特殊的底座设计,可锁定在冻存架和托盘中,便于单手操作。
  • 包括易读的黑色刻度,用于精确的体积测量。
  • 大标记点用于识别样品和实验参数
  • 不含任何可检出的RNase/DNase
  • 用伽马射线消毒
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)