Merck
全部照片(3)
重要文件
CLS3959
Corning® 96孔聚丙烯深孔板
round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
同義詞:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
polypropylene plate
round bottom clear
translucent bottom
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
製造商/商標名
Corning 3959
包裝
bag of 5 ×
尺寸
96 wells
孔容積
1 mL
96 wells , storage block
適合性
suitable for (cell cuture)
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Corning提供了一套完整的聚丙烯储存系统,包括板、模块和储存垫。
所有板和模块均由聚丙烯制成,具有耐溶剂性,是化合物库、组合化学和基因组学应用的理想选择。96孔聚丙烯板符合行业标准尺寸。这些板有圆底、平底和V形底形式,可满足各种测定和储存需求。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)