材料
black bottom
black polystyrene
flat bottom
無菌
sterile
特點
lid
skirt
包裝
bag of 20
製造商/商標名
Corning 3916
尺寸
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
孔容積
360 μL
有效容積
75-200 μL
顏色
black
適合性
suitable for (cell culture)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- Corning® 96 孔黑壁聚苯乙烯微孔板具有低背景荧光、减少的交叉干扰和最少的散射。
- 不透明的黑色聚苯乙烯壁最大程度减少交叉干扰和背景
- 发光。
- 经过处理在75至200 μL的工作体积下实现最佳细胞附着。
- 带有冷凝环的不可逆盖,以减少污染。
- 已通过γ射线灭菌和无热原认证。
- 用于识别每个孔的字母数字代码。
- 带负电荷的亲水表面针对细胞附着和生长进行优化。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.