重要文件
CLS3887
康宁® 96 孔半区微孔板
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
同義詞:
96 multiwell plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料:
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
尺寸:
96 wells
孔直徑:
10.7 mm
孔容積:
190 μL
孔有效容積:
25-125 μL
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
無菌
sterile
特點
lid: no
包裝
bag of 25
pkg of 25 inner package
製造商/商標名
Corning 3887A
尺寸
96 wells
孔直徑
10.7 mm
孔容積
190 μL
孔有效容積
25-125 μL
顏色
black
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
独特的半面板可通过减少每孔所需的试剂量,帮助节省稀有和昂贵的试剂,同时仍然可在大多数标准读板器上进行读取。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)