重要文件
CLS354630
Corning® BioCoat Collagen I Culture Slide
capacity 8 well
同義詞:
slides, chambers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pkg of 12 (3 packs )
製造商/商標名
Corning 354630
容量
8 well
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)