文件
CLS3004
Corning®一次性刮刀
Small spoon/spoon
同義詞:
Spatula for Lab Use
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.14
無菌
sterile
製造商/商標名
Corning 3004
長度
236 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
康宁一次性刮刀旨在节省时间并提供无污染的样品。减少了使用可重复使用的刮刀的回收和消毒步骤。
每个刮刀都是独立包装的,不含 RNase/DNase、无热原和抗静电。
特點和優勢
  • Corning® single use spatulas have a narrow spoon at one end and a larger round spoon at the other end.
  • Polystyrene and color concentrate blend with 236 mm length.
  • Visually Inspected for accurate labeling, product configuration, seal and barrier integrity.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.