重要文件
CLS3000
Corning® Costar® 细胞培养瓶
225 cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ phenolic-style cap, PS, TC-treated, sterile, 24/cs
同義詞:
cell culture flasks, tissue culture flasks
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
canted neck flask
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
cap
graduations
包裝
case of 24
pack of 4
製造商/商標名
Corning 3000
最大體積
370 mL
表面積
225 cm2
有效容積
45-67.5 mL
適合性
suitable for (cell culture applications; optimized for adherent cells)
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Corning® Costar® 细胞培养瓶
  • 一次性使用
  • 由光学透明的原始聚苯乙烯制成,带磨砂标记表明
  • 用于细胞计数的体积刻度和字母数字坐标
  • 经处理最适于细胞粘附
  • 经伽马辐照灭菌并经认证无热原
  • 100% 完整性测试
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)