重要文件
CLS2980243
Corning® 盖玻片
rectangular, No. 11/2, W × L 24 mm × 30 mm
同義詞:
coverslips, glass covers, slide covers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.16
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
rectangular
包裝
pack of 100 ea
case of 1000 ea
製造商/商標名
Corning 2980-243
寬度 × 長度
24 mm × 30 mm
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
  • Corning® 盖玻片由光学透明的硼硅酸盐玻璃制成。
  • 耐化学腐蚀的盖玻片不受风化或表面附着的影响。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)