重要文件
CLS1395750
Pyrex® 圆形培养基存储瓶和可重复使用的螺旋盖
capacity 750 mL, case of 10 ea
同義詞:
glass bottle
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
無菌
non-sterile
特點
cap
graduations
reusable
包裝
case of 10 ea
製造商/商標名
Corning 1395-750
存貨情形
not available in EU
瓶頸直徑
30 mm
容量
750 mL
接頭
GL 45
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Pyrex重型圆形培养基存储瓶可用于存储以及混合和取样。这些培养基存储瓶包含无衬垫、一体式、可高压灭菌的橙色PP柱塞密封盖,其带有无滴漏倾倒环。同时有红色PBTP盖和红色ETFE倾倒环可单独供选择,其可用于干热灭菌(180°C)。
Pyrex圆形培养基存储瓶由硼硅酸盐玻璃制成,具有永久的白色珐琅刻度和标记点。
注意:大于2升的瓶子应与瓶顶过滤器单元一起使用或在涉及真空/压力的其他应用中使用,该过程可能造成破损。 不要 高压灭菌后立即拧紧盖子,冷却过程产生的真空会导致其破损。
这些瓶子有多种瓶盖可供选择:
  • 通气膜盖,带有0.22 μm PTFE疏水膜
  • 红色PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)固体盖和ETFE倾倒环,用于干热灭菌(180°C)
  • 带有硅胶隔垫的PBT盖,用于注射器取样或试剂的引入
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)