文件
CHODHFR
SAFC
CHOZN ® ZFN 修饰的 CHO 细胞系
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.75
描述
CHOZN® DHFR-/- ZFN-modified CHO cell line
dihydrofolate reductase knockout cell line
品質等級
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
一般說明
利用 Sigma ′CompoZr 锌指核酸酶 (ZFN) 专利技术创建 CHOZN 细胞系,在亲代 CHO-K1 细胞中创建遗传修饰。 细胞储存在化学成分明确、无动物成分的 EX-CELL CD CHO 融合培养基中
細胞系來源
CHOZN 细胞系均为 1957 年 Puck 创立的亲本 CHO-K1 细胞系的亚克隆。
外觀
向客户提供含有 > 7.5e6 个细胞/mL 小瓶的 CHOZN 细胞系
法律資訊
所有 CHOZN 细胞系均在 Sigma Aldrich 的许可下出售。 购买 CHOZN 细胞系时提供一份研究许可证副本。
CHOZN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
信號肽是存在於分泌蛋白質 N 末端的 5-30 個氨基酸 (aa) 的肽。
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
查看全部
相關內容
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.