生物源
bovine bile
ovine bile
描述
anionic
產品線
BioReagent
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 900-1300
凝集数
2-3
技術
cell culture | mammalian: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
溶解度
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES 字串
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI 密鑰
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 作为胆汁酸用于诱导胆汁酸响应(BEAR)转录系统,
- 作为弯曲杆菌确定成分肉汤(CDB)的成分用于测试其对空肠弯曲杆菌i{52应激反应的影响
- 测试其对胆汁酸传感器的敏感性
生化/生理作用
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3