文件
C8721
Millipore
Cetrinix 添加剂
suitable for microbiology
同義詞:
C-N 添加剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 16266:2006
無菌
sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Pseudomonas spp.
應用
推荐用于选择性分离绿脓杆菌菌种的抗生素添加剂。一瓶足够用于 500mL 培养基。
成分
瓶中成分 (mg):
十六烷三甲基溴化铵,100.00
萘啶酸,7.50
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3