成份
agar, 13.6 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
triclosan (Irgasan), 0.025 g/L
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.0±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
儲存溫度
2-25°C
適合性
selective for Pseudomonas spp.
一般說明
假单胞分离琼脂被用做选择性和鉴别性培养基,用于初步分离和鉴定 铜绿假单胞菌。这是一种基于King等人发明的培养基A的配方改良,并且基于色素形成发明的区分 铜绿假单胞菌 与其他 假单胞菌的培养基。胃消化的动物组织物提供含氮化合物。甘油用作碳水化合物的来源,促进藻青蛋白(蓝绿色色素)的产生。镁是许多代谢反应的活性因子,也与硫酸钾共同促进藻青蛋白的生成。三氯生是一种抗生素,选择性抑制除 假单胞菌革兰氏阳性和革兰氏阴形细菌生长。琼脂是固化剂。
應用
假单胞分离琼脂被用做选择性和鉴别性培养基,用于从临床和非临床标本中初步分离和鉴定假单胞菌。
準備報告
将45.03 g悬浮于1升蒸馏水中,蒸馏水中含有20 ml 甘油(货号 49767)。加热至沸腾以完全溶解培养基。121°C高压灭菌15分钟。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-09-27)
The aim of the present study was to evaluate mannan oligosaccharides (MOS) or glycerol (GLY) as a carbon source on biofloc systems of Nile tilapia (O. niloticus) juveniles. Fish (n = 750) were reared in open flow (Controls) or biofloc
Scientific reports, 7(1), 2168-2168 (2017-05-21)
Climate change causes permafrost thawing, and we are confronted with the unpredictable risk of newly discovered permafrost microbes that have disease-causing capabilities. Here, we first characterized the detailed chemical structure of the lipid A moiety from a Pseudomonas species that
文章
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
一篇關於假單胞菌物種的檢測、鑑定、區分和培養的文章。