重要文件
C7259
Sigma-Aldrich
Cholesteryl erucate
≥95%
同義詞:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-erucate, 5-Cholesten-3β-ol 3-erucate, Cholesteryl cis-13-docosenoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C49H86O2
CAS號碼:
分子量::
707.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C49H86O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-29-47(50)51-42-34-36-48(5)41(38-42)30-31-43-45-33-32-44(40(4)28-26-27-39(2)3)49(45,6)37-35-46(43)48/h14-15,30,39-40,42-46H,7-13,16-29,31-38H2,1-6H3/b15-14-/t40-,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49-/m1/s1
InChI 密鑰
SQHUGNAFKZZXOT-QXAJUEOOSA-N
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1