重要文件
C7047
Sigma-Aldrich
1-(Z-amino)cyclopropanecarboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H13NO4
CAS號碼:
分子量::
235.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
品質等級
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C1(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-10(15)12(6-7-12)13-11(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI 密鑰
KHINKCGJKZSHAJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)