重要文件
C6631
Sigma-Aldrich
(±)-樟脑
~95% (balance is primarily borneol.)
同義詞:
1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16O
CAS號碼:
分子量::
152.23
Beilstein:
1907611
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
蒸汽密度
5.2 (vs air)
蒸汽壓力
4 mmHg ( 70 °C)
化驗
~95% (balance is primarily borneol.)
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.9 °F - closed cup
閃點(°C)
64.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)