推薦產品
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
孔徑
1000 Å
容量
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3