文件
C2646
Sigma-Aldrich
硝酸铜(II) 水合物
同義詞:
硝酸铜 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cu(NO3)2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
187.56 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI 密鑰
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Shenghong Zhong et al.
Soft matter, 11(35), 6999-7004 (2015-08-05)
Here, we report the development of an experimental system based on liquid crystals (LCs) confined in microcapillaries for imaging interfacial phenomena. The inner surfaces of the microcapillaries were modified with octadecyltrichlorosilane to promote an escaped-radial configuration of LCs. We checked