文件
C213280
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dC(ac) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
同義詞:
DMT-2′-氟-dC(ac)酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C41H49FN5O8P
CAS號碼:
分子量::
789.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
相容性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核苷譜
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H49FN5O8P/c1-27(2)47(28(3)4)56(53-25-11-23-43)55-38-35(54-39(37(38)42)46-24-22-36(44-29(5)48)45-40(46)49)26-52-41(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(50-6)19-15-31)32-16-20-34(51-7)21-17-32/h8-10,12-22,24,27-28,35,37-39H,11,25-26H2,1-7H3,(H,44,45,48,49)/t35-,37-,38-,39-,56?/m1/s1
InChI 密鑰
CNFKJHKDSRXNFL-UTXREMQHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3