重要文件
C1864
Sigma-Aldrich
Anti-Calpain-7 (Domain III, C-Terminal), Large Subunit antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
技術
western blot: 1:1,000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CAPN7(23473)
mouse ... Capn7(12339)
rat ... Capn7(306260)
免疫原
synthetic peptide corresponding to the carboxy-terminal end of domain III of the large subunit of human calpain 7 (capn-7, PaIBH).
外觀
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline containing 50% glycerol and 0.05% sodium azide.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)