文件
C1615
SAFC
CHO 补料生物反应器补充物
Animal Component-free, solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
製藥生產
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
品質等級
無菌
sterile-filtered
形狀
solution
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
成分
glucose: no
phenol red: no
L-glutamine: no
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
應用
浓缩料经过配制,以优化补料分批生化反应器中的 CHO 细胞生长情况和重组蛋白产率。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Seong A Kang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1203-1213 (2019-06-25)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular metabolic processes. Dysregulation of this kinase complex can result in a variety of human diseases. Rapamycin and its analogs target mTORC1 directly; however, chronic treatment in certain cell