Key Documents
C1133
Sigma-Aldrich
Cytidine 3′-monophosphate
~98%
同義詞:
3′-Cytidylic acid, 3′-CMP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14N3O8P
CAS號碼:
分子量::
323.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
~98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]2O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Juanjuan Ou et al.
Nature communications, 10(1), 1078-1078 (2019-03-08)
The efficacy of Fluorouracil (FU) in the treatment of colorectal cancer (CRC) is greatly limited by drug resistance. Autophagy has been implicated in chemoresistance, but the role of selective autophagic degradation in regulating chemoresistance remains unknown. In this study, we