重要文件
C0937
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
green
同義詞:
vial cap inserts, vial identifier
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103032
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polystyrene
製造商/商標名
Nalgene®
顏色
green
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)