重要文件
BUA4815-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-81 Rotor
rectangular, capacity 500 mL, pack of 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
rectangular
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 022638629 (NA)
Eppendorf® 5810730007 (EU)
技術
centrifugation: suitable
容量
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)