重要文件
BPQ96
Sigma-Aldrich
生物转运体® QuikEase 蛋白递送试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
存貨情形
available only in USA and Canada
品質等級
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Contains 96 individual tubes of BioPORTER reagent
應用
生物转运体 ® QuikEase 蛋白递送试剂盒是高分子递送技术的最新创新。它是一种独特的基于脂质的制剂,允许细胞内将蛋白质、多肽和生物活性分子(如酶和抗体)输送到广泛的细胞类型中。BioPORTER QuikEase 试剂盒包含单管的 BioPORTER 试剂,采用方便、即用、单反应格式。每管含有充足的冻干生物转运蛋白试剂材料,可在 6 孔板(或 35 mm 培养皿)中进行 1 次反应,在 24 孔板(或 16 mm 孔)中进行 4 次反应,在 96 孔板中进行 10 次反应。
法律資訊
BioPORTER QuikEase is a trademark of Gene Therapy Systems, Inc.
BioPorter is a registered trademark of Gene Therapy Systems, Inc.
QuikEase is a trademark of Gene Therapy Systems, Inc.
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • BioPorter® Reagent Coated Tubes
  • FITC-Antibody Control
  • β-Galactosidase Control
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Suyeon Kim et al.
Autophagy, 17(8), 1978-1997 (2020-08-09)
Immune selection drives tumor cells to acquire refractory phenotypes. We previously demonstrated that cytotoxic T lymphocyte (CTL)-mediated immune pressure enriches NANOG+ tumor cells with stem-like and immune-refractory properties that make them resistant to CTLs. Here, we report that the emergence