重要文件
BMSW1005500
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 500 g, stainless steel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.71
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific W1005-500
尺寸
500 g
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
法律資訊
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)